Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15372.03
A15372.06
A15372.14
A15372.03EA
1230
CZK
A15372.03
A15372.06
A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+%
CAS No.: 6224-63-1
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 658863
Vzorec:
C₂₁H₂₁P Bod tání: 99…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008532 CAS číslo: 6224-63-1 EINECS: 228-312-4 |