Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
287822-10G
287822-1G
SIAL287822-10GEA
4560
CZK
SIAL287822-10G
SIAL287822-1G
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec:
C₂₁H₂₁P MW: 304,37 g/mol Bod varu: 187…192 °C (0,05 mmHg) Bod tání: 125,5 °C |
MDL Number:
MFCD00008514 CAS číslo: 6163-58-2 EINECS: 228-193-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...