Tisk…
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
A12093.06 A12093.03 A12093.14
A12093.06EA 4050 CZK
A12093.06 A12093.03 A12093.14
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6163-58-2 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 661212
Vzorec: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37
Bod varu: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Bod tání: 122…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008514
CAS číslo: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9