Tisk…
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 5920 CZK
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Bod varu: 187 - 192 °C (0,05 -rr)
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008514
CAS číslo: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %