Tisk…
Diphenylphosphine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
320970050 320970250
ACRO320970050EA 2760 CZK
ACRO320970050 ACRO320970250
Diphenylphosphine 95%
Diphenylphosphine
Vzorec: C₁₂H₁₁P
MW: 186.19
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00003040
CAS číslo: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %