Tisk…
Chlorodiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
C39601-100G C39601-25G C39601-500G
SIALC39601-100GEA 5480 CZK
SIALC39601-100G SIALC39601-25G SIALC39601-500G
Chlorodiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorodiphenylphosphine
Vzorec: C₁₂H₁₀ClP
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000529
CAS číslo: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II