Tisk…
Chlorodiphenylphosphine 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
109130250 109131000 109135000
ACRO109130250EA 1610 CZK
ACRO109130250 ACRO109131000 ACRO109135000
Chlorodiphenylphosphine 95% tech.
Chlorodiphenylphosphine
Vzorec: C₁₂H₁₀ClP
MW: 220.64
Bod varu: 320 °C (760 mmHg)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1.229 g/cm³
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000529
CAS číslo: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 % (Acetone)
Titrable acid or base ≤0.0001 meq/g