Tisk…
Nitronium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Nitryl tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
366153-25G 366153-5G
SIAL366153-25GEA 6640 CZK
SIAL366153-25G SIAL366153-5G
Nitronium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Nitronium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄NO₂
Bod tání: 260 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011432
CAS číslo: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II