Nitronium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
174380250
174380050
174381000
ACRO174380250EA
7360
CZK
ACRO174380250
ACRO174380050
ACRO174381000
Nitronium tetrafluoroborate 97%
Nitronium tetrafluoroborate
Vzorec:
BF₄NO₂ Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011432 CAS číslo: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Adhering crystals |
Assay | ≥96.0 % |
Melting point | 56 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |