Tricyclohexylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
261971-1G
261971-25G
261971-5G
SIAL261971-1GEA
1100
CZK
SIAL261971-1G
SIAL261971-25G
SIAL261971-5G
Tricyclohexylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphine
Vzorec:
C₁₈H₃₃P Bod varu: 132…134 °C (0,02 mmHg) Bod tání: 78 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00003853 CAS číslo: 2622-14-2 EINECS: 220-069-2 |