Tricyclohexylphosphine, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44854.03
44854.06
44854.03EA
917
CZK
44854.03
44854.06
Tricyclohexylphosphine, technická kvalita
Tricyclohexylphosphine
CAS No.: 2622-14-2
Molecular Formula: (C6H11)3P
Formula Weight: 280.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Unpleasant
Melting Point: 76-78°
MDL No.: MFCD00003853
Vzorec:
C₁₈H₃₃P Bod varu: 132…134 °C (0,02 mmHg) Bod tání: 76…78 °C Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003853 CAS číslo: 2622-14-2 EINECS: 220-069-2 |