Tisk…
Benzetoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B8879-100G B8879-250G B8879-500G
SIALB8879-100GEA 2670 CZK
SIALB8879-100G SIALB8879-250G SIALB8879-500G
Benzetoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074