Tisk…
Benzetoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hyamine
53751-250G 53751-50G
SIAL53751-250GEA 17070 CZK
SIAL53751-250G SIAL53751-50G
Benzetoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074