Tisk…
Benzetoniumchlorid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 2490 CZK
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Benzetoniumchlorid 97%
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01074
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm