Tisk…
Benzyltriethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
146552-100G 146552-25G 146552-500G
SIAL146552-100GEA 873 CZK
SIAL146552-100G SIAL146552-25G SIAL146552-500G
Benzyltriethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Vzorec: C₁₃H₂₂ClN
Bod tání: 190…192 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011824
CAS číslo: 56-37-1
EINECS: 200-270-1