Tisk…
Benzyltriethylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500
8.10298.0100EA 1940 CZK
8.10298.0100 8.10298.0500
Benzyltriethylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Vzorec: C₁₃H₂₂ClN
Bod tání: 190…192 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011824
CAS číslo: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C