Tisk…
Benzyltriethylammonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
164021000 164025000 164020025
ACRO164021000EA 964 CZK
ACRO164021000 ACRO164025000 ACRO164020025
Benzyltriethylammonium chloride 98%
Benzyltriethylammonium chloride
Vzorec: C₁₃H₂₂ClN
Bod vzplanutí: >275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011824
CAS číslo: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤2.0 % (K.F.)