Tisk…

Benzyltriethylammonium bromide 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

164200250 164201000
ACRO164200250EA 1270 CZK
ACRO164200250 ACRO164201000
Benzyltriethylammonium bromide 99%
Benzyltriethylammonium bromide
Vzorec: C₁₃H₂₂BrN
Bod tání: 187…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011822
CAS číslo: 5197-95-5
EINECS: 225-986-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 197 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR