Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86868-100G 86868-25G 86868-500G
SIAL86868-100GEA 4910 CZK
SIAL86868-100G SIAL86868-25G SIAL86868-500G
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5