Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
155837-100G 155837-1KG 155837-25G
SIAL155837-100GEA 3600 CZK
SIAL155837-100G SIAL155837-1KG SIAL155837-25G
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5