Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500
8.18858.0100EA 2760 CZK
8.18858.0100 8.18858.0500
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)