Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14047.0B
A14047.18
A14047.30
A14047.0BEA
16820
CZK
A14047.0B
A14047.18
A14047.30
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥97%
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Purity: 97%
CAS No.: 32503-27-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NHSO4
Formula Weight: 339.54
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00011637
Vzorec:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Bod tání: 168…172 °C Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011637 CAS číslo: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |