Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
420100100 420100500 420105000
ACRO420100100EA 7840 CZK
ACRO420100100 ACRO420100500 ACRO420105000
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 99% for HPLC
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test