Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
168380010 168380250 168381000 168382500
ACRO168380010EA 21180 CZK
ACRO168380010 ACRO168380250 ACRO168381000 ACRO168382500
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 98%
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %