Tisk…
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359173-10G 359173-2G
SIAL359173-10GEA 2180 CZK
SIAL359173-10G SIAL359173-2G
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Bod tání: 116…120 °C
MDL Number: MFCD00043202
CAS číslo: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III