Tisk…
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 3870 CZK
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043202
CAS číslo: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %