Acetylthiocholinjodid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
01480-1G
01480-25G
01480-5G
SIAL01480-1GEA
1650
CZK
SIAL01480-1G
SIAL01480-25G
SIAL01480-5G
Acetylthiocholinjodid, Sigma-Aldrich®
Acetylthiocholinjodid
Vzorec:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Bod tání: 204 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011819 CAS číslo: 1866-15-5 EINECS: 217-474-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |