Tisk…
Acetylthiocholinjodid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
102710050 102710250
ACRO102710050EA 4640 CZK
ACRO102710050 ACRO102710250
Acetylthiocholinjodid 98%
Acetylthiocholinjodid
Vzorec: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Bod tání: 205…210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011819
CAS číslo: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %