Tisk…
Butyrylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
B3253-25G B3253-5G
SIALB3253-25GEA 4030 CZK
SIALB3253-25G SIALB3253-5G
Butyrylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Butyrylthiocholine iodide
Vzorec: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011845
CAS číslo: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7