Tisk…
Butyrylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
20820-1G 20820-25G 20820-5G
SIAL20820-1GEA 748 CZK
SIAL20820-1G SIAL20820-25G SIAL20820-5G
Butyrylthiocholine iodide, Sigma-Aldrich®
Butyrylthiocholine iodide
Vzorec: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011845
CAS číslo: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7