Tisk…
Butyrylthiocholine iodide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
108150250 108151000
ACRO108150250EA 6550 CZK
ACRO108150250 ACRO108151000
Butyrylthiocholine iodide 98%
Butyrylthiocholine iodide
Vzorec: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011845
CAS číslo: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %