Acetylcholine iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7000-25G
A7000-5G
SIALA7000-25GEA
4650
CZK
SIALA7000-25G
SIALA7000-5G
Acetylcholine iodide, Sigma-Aldrich®
Acetylcholine iodide
Vzorec:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Bod tání: 163…165 °C Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00011815 CAS číslo: 2260-50-6 EINECS: 218-862-3 |