Tisk…
Acetylcholine iodide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
400180100 400180500
ACRO400180100EA 2650 CZK
ACRO400180100 ACRO400180500
Acetylcholine iodide 99%
Acetylcholine iodide
Vzorec: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Bod tání: 162…164 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011815
CAS číslo: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %