Tetraethylammonium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
235938-100G
235938-25G
SIAL235938-100GEA
1890
CZK
SIAL235938-100G
SIAL235938-25G
Tetraethylammonium iodide, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium iodide
Vzorec:
C₈H₂₀IN Bod tání: 300 °C Hustota: 1,566 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011829 CAS číslo: 68-05-3 EINECS: 200-676-9 |