Tetrabutylphosphonium iodide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A16792.06
A16792.14
A16792.06EA
1620
CZK
A16792.06
A16792.14
Tetrabutylphosphonium iodide ≥98%
Tetrabutylphosphonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 3115-66-0
Molecular Formula: C16H36IP
Formula Weight: 386.34
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00050246
Vzorec:
C₁₆H₃₆IP Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00050246 CAS číslo: 3115-66-0 |