Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
86890-100G
86890-25G
86890-500G
SIAL86890-100GEA
2150
CZK
SIAL86890-100G
SIAL86890-25G
SIAL86890-500G
Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec:
C₁₆H₃₆IN Bod tání: 143…146 °C Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011636 CAS číslo: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |