Tisk…
Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
M-Clarity™ quality level = MQ200
140775-100G 140775-25G 140775-500G
SIAL140775-100GEA 1760 CZK
SIAL140775-100G SIAL140775-25G SIAL140775-500G
Tetrabutylamoniumjodid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec: C₁₆H₃₆IN
Bod tání: 143…146 °C
Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011636
CAS číslo: 311-28-4
EINECS: 206-220-5