Tisk…
Tetrabutylamoniumjodid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 802 CZK
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Tetrabutylamoniumjodid 98%
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec: C₁₆H₃₆IN
Bod tání: 141…150 °C
Hustota: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011636
CAS číslo: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %