Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
221080100 221080500 221082500
ACRO221080100EA 1550 CZK
ACRO221080100 ACRO221080500 ACRO221082500
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 99%
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315,51 g/mol
Bod tání: 58…60 °C
MDL Number: MFCD00149981
CAS číslo: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %