Tisk…
Cholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7527-500G C7527-100G C7527-1KG
SIALC7527-500GEA 5380 CZK
SIALC7527-500G SIALC7527-100G SIALC7527-1KG
Cholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Cholinchlorid
Vzorec: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Bod tání: 244…247 °C
Hustota: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011721
CAS číslo: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM