Cholinchlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
110290010
110295000
110290050
110290500
ACRO110290010EA
4340
CZK
ACRO110290010
ACRO110295000
ACRO110290050
ACRO110290500
Cholinchlorid 99%
Cholinchlorid
Vzorec:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Hustota: ~ 1,205 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011721 CAS číslo: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Merck Index: 13,02226 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Water | ≤2 % |