Tisk…
Acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
A2661-100G A2661-25G
SIALA2661-100GEA 6730 CZK
SIALA2661-100G SIALA2661-25G
Acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich®
Acetylcholine chloride
Vzorec: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,263 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011698
CAS číslo: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089