Tisk…
Tetramethylamoniumchlorid, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 7880 CZK
74202-250G-F 74202-50G-F
Tetramethylamoniumchlorid, Supelco®
Tetramethylamoniumchlorid
Vzorec: (CH₃)₄NCl
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011628
CAS číslo: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM