Tisk…
Tetramethylamoniumchlorid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 4020 CZK
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Tetramethylamoniumchlorid ≥97%
Tetramethylamoniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Vzorec: (CH₃)₄NCl
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,17
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011628
CAS číslo: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II