Tisk…
Tetramethylamoniumchlorid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 1240 CZK
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetramethylamoniumchlorid 98+%
Tetramethylamoniumchlorid
Vzorec: (CH₃)₄NCl
Bod tání: 420 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011628
CAS číslo: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol