Tisk…
Tetraethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetrylammonium chloride
86614-100G 86614-25G
SIAL86614-100GEA 15180 CZK
SIAL86614-100G SIAL86614-25G
Tetraethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumchlorid
Vzorec: C₈H₂₀ClN
MW: 165.71
Bod tání: 285
Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011828
CAS číslo: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341