Tisk…
Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
86870-100G 86870-25G 86870-500G
SIAL86870-100GEA 8540 CZK
SIAL86870-100G SIAL86870-25G SIAL86870-500G
Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Bod tání: 83…86 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7