Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
86852-10G-F
86852-50G-F
86852-10G-FEA
13990
CZK
86852-10G-F
86852-50G-F
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec:
C₁₆H₃₆ClN MW: 277.92 Bod tání: 83…86 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 110 |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS číslo: 1112-67-0 EINECS: 214-195-7 |