Tetrabutylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025
8.14645.0100
8.14645.0025EA
2280
CZK
8.14645.0025
8.14645.0100
Tetrabutylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec:
C₁₆H₃₆ClN Bod tání: 83…86 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00011635 CAS číslo: 1112-67-0 EINECS: 214-195-7 |
Výsledky specifikačního testu
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 277.92 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Flash Point | 110 °C |
pH | 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C16H36ClN |