Tisk…

Chlormequat chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

C4049-25G C4049-5G
SIALC4049-25GEA 3080 CZK
SIALC4049-25G SIALC4049-5G
Chlormequat chloride, Sigma-Aldrich®
Chlormequat chloride
Vzorec: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Bod tání: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011869
CAS číslo: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR